Beskrivelse
- Sig farvel til køer i travle toiletter med denne køkkenrulledispenser, der leverer et håndklæde på bare tre sekunder.
- Undgå at håndklæder løber tør med 250% større kapacitet end Tork Xpress Multifold køkkenrulledispensere.
- Halver genopfyldningstiden og brug mere tid på andre opgaver med en håndklædedispenser, som du kan fylde op når som helst.
- Undgå håndklædestopp eller håndklædetabbing med vores patenterede Continuous system til køkkenrulle.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklædedispenser |
| Farve | Sort |
| Alternativt varenummer | 7322541136585 |
| Holder | Håndklæder |
| Materiale | Plast |
| Montering | Vægmontering |
| Antal rum | 1 |
| Produkt stil | Hængslet låg |
| Model- | Højde |