Beskrivelse
- Lever ydeevne og blødhed af høj kvalitet med vores avancerede PeakServe Tork™ Continuous håndklæder.
- Tør hænderne hurtigt – disse papirhåndklæder absorberer 20% mere Tork end PeakServe's™ universelle kvalitetsrefiller.
- Gør et godt indtryk på gæsterne med det smukke bladmønster på disse papirhåndklæder.
- Undgå forsinkelser i travle toiletter med vores højkapacitets dispensersystem, der sikrer, at håndklæder altid er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklæde til dispenser |
| Længde (engelsk) | 7,91 tommer |
| Længde (metrisk) | 20.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 8,86'' |
| Bredde (metrisk) | 22.5 cm |
| Farve | Hvid, Grå |
| Ply | 1-ply |