Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Toppet Bouffant-hætte i dispenseræske
Artikelnummer. 17720139 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
Artikelnummer. Mængde
17720139 100 Pk.
1 options
Artikelnummer. 17720139 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 70.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.15 DKK
    104.63 DKK / Pakke med 100
    Spare 12.52 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Denne komfortable bouffant-hætte kan prale af et påsat visir for at forbedre arbejderens fokus.
  • Let og behagelig
  • Mulighed for at bruge farvekode til sporing
  • 15 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Design Type Toppede Bouffant
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100 Pk.
Diameter (metrisk) 53 cm
Inkluderer Hætte og dispenserboks
Til brug med (applikation) Industriel, Laboratorie