Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Peaked Bouffant Cap til beskåret hår med dispenserboks
Artikelnummer. 17730139 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
Artikelnummer. Mængde
17730139 100 Pk.
1 options
Artikelnummer. 17730139 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 70.301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 DKK
    128.92 DKK / Pakke med 100
    Spare 17.08 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Denne komfortable bouffant-hætte er ideel til at holde kort hår skjult til arbejde i industrielle miljøer.
  • Let og behagelig
  • Ikke egnet til arbejdere med langt hår
  • 37 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Design Type Peaked Cap
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100 Pk.
Længde (metrisk) 28 cm (hætte), 7 cm (visir)
Inkluderer Kasketter og dispenserboks
Til brug med (applikation) Industriel, Laboratorie