Få mere at vide
Fisherbrand™ PE Tank med niveausensor
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Niveausensor viser mængden af væske i tanken
- Tankudluftningsfilteret inkluderer CO 2 -opsamler for at beskytte renset vand mod atmosfærisk nedbrydning.
- Fås i 30L eller 60L
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 l |
| Til brug med (udstyr) | Accu500 |
| Type | Tank, PE |
| Til brug med (applikation) | Vandrensning |
| Materiale | Polyethylen |