Få mere at vide
asecos™ PE Sump Opbevaringsniveau
Artikelnummer. 17806436 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Materiale:
Polyethylen
Artikelnummer. Materiale
17806436 Polyethylen
1 options
Artikelnummer. 17806436 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 27884
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
PE Sump Storage Level et ekstra lagerniveau.
  • Inkl. forstærkende traverser og låsestifter
  • Polyethylen
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Type Lagerniveau
Længde (engelsk) 51,18 tommer.
Længde (metrisk) 1300.00 mm
Bredde (engelsk) 51,18 tommer.
Bredde (metrisk) 1300.00 mm
Højde (engelsk) 5,12 tommer
Højde (metrisk) 130.00 mm
Dybde (engelsk) 23,62 tommer.
Dybde (metrisk) 600.00 mm
Vægt (engelsk) 30.86 lb.
Vægt (metrisk) 14 kg