Få mere at vide
asecos™ PE sump palle uden gitter
Artikelnummer. p-200003684 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Længde (metrisk):
1330,00 mm
1720,00 mm
2520,00 mm
Artikelnummer. 17886336
Brand: asecos™ 40044
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE blå
  • Gitter: uden
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 52,36 tommer.
Længde (metrisk) 1330,00 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer.
Bredde (metrisk) 1330.00 mm
Højde (engelsk) 15,16 tommer.
Højde (metrisk) 385.00 mm
Dybde (engelsk) 36,61 tommer.
Dybde (metrisk) 930.00 mm
Vægt (engelsk) 63.93 lb.
Vægt (metrisk) 29 kg