Få mere at vide
asecos™ PE sump palle uden gitter
Artikelnummer. 17846466 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Længde (metrisk):
1330,00 mm
1720,00 mm
2520,00 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk)
17846466 520 l 2520,00 mm
17886336 220 l 1330,00 mm
17836546 440 l 1720,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17846466 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 39194
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE blå
  • Gitter: uden
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 137,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 520 l
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 99,21 tommer.
Længde (metrisk) 2520,00 mm
Bredde (engelsk) 99,21 tommer.
Bredde (metrisk) 2520.00 mm
Højde (engelsk) 13,78 tommer.
Højde (metrisk) 350.00 mm
Dybde (engelsk) 35,43 tommer.
Dybde (metrisk) 900.00 mm
Vægt (engelsk) 88.18 lb.
Vægt (metrisk) 40 kg