Få mere at vide
asecos™ PE sump palle uden gitter
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (engelsk):
58,1 gal.
Beskrivelse
- PE blå
- Gitter: uden
- Tilgængelig med gaffeltruck
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Kapacitet (engelsk) | 58,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 220 liter |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Malet Spildsump |
| Længde (engelsk) | 52,36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1330.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 52,36 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1330.00 mm |
| Højde (engelsk) | 11,61 tommer. |
| Vis mere |