Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med PE palett
Artikelnummer. p-200003699 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
34 kg
37 kg
Artikelnummer. 17816366
Brand: asecos™ 40051
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE blå
  • Gitter: palle PE
  • Sumpkapacitet: 220 liter
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 L
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 52,36 tommer.
Længde (metrisk) 1330.00 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer.
Bredde (metrisk) 1330.00 mm
Højde (engelsk) 16,14 tommer.
Højde (metrisk) 410.00 mm
Dybde (engelsk) 52,36 tommer.
Dybde (metrisk) 1330.00 mm
Vægt (engelsk) 74.96 lb.
Vægt (metrisk) 34 kg