Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med PE palett
Artikelnummer. 17886376 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
34 kg
37 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
17886376 37 kg
17816366 34 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17886376 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40047
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE blå
  • Gitter: palle PE
  • Sumpkapacitet: 220 liter
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 L
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 52,36 tommer.
Længde (metrisk) 1330.00 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer.
Bredde (metrisk) 1330.00 mm
Højde (engelsk) 19,69 tommer.
Højde (metrisk) 500.00 mm
Dybde (engelsk) 36,61 tommer.
Dybde (metrisk) 930.00 mm
Vægt (engelsk) 81.57 lb.
Vægt (metrisk) 37 kg