Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med PE-gitter og lækageindikator
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
340 l
Beskrivelse
- PE grå
- Gitter: PE
- Lækageindikator medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 58,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 220 l |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Malet Spildsump |
| Længde (engelsk) | 36,14 tommer. |
| Længde (metrisk) | 918.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 36,14 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 918.00 mm |
| Højde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Vis mere |