Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med PE-gitter og lækageindikator
Artikelnummer. 17866586 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
220 l
340 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17866586 340 l
17846456 220 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17866586 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40053
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE grå
  • Gitter: PE
  • Lækageindikator medfølger
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 89,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 340 l
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 51,73 tommer.
Længde (metrisk) 1314.00 mm
Bredde (engelsk) 51,73 tommer.
Bredde (metrisk) 1314.00 mm
Højde (engelsk) 15,75 tommer
Højde (metrisk) 400.00 mm
Dybde (engelsk) 53,11 tommer.
Dybde (metrisk) 1349.00 mm
Vægt (engelsk) 134.48 lb.
Vægt (metrisk) 61 kg