Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med PE-gitter og lækageindikator
Artikelnummer. 17846456 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
220 l
340 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17846456 220 l
17866586 340 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17846456 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40052
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE grå
  • Gitter: PE
  • Lækageindikator medfølger
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 36,14 tommer.
Længde (metrisk) 918.00 mm
Bredde (engelsk) 36,14 tommer.
Bredde (metrisk) 918.00 mm
Højde (engelsk) 15,75 tommer
Højde (metrisk) 400.00 mm
Dybde (engelsk) 51,73 tommer.
Dybde (metrisk) 1314.00 mm
Vægt (engelsk) 93.70 lb.
Vægt (metrisk) 42.5 kg