Beskrivelse
- PE blå
- Gitter: PE
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Kapacitet (engelsk) | 116,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 440 l |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Malet Spildsump |
| Længde (engelsk) | 67,72 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1720.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 67,72 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1720.00 mm |
| Højde (engelsk) | 13,78 tommer. |
| Show More |