Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med PE-gitter
Artikelnummer. 17836426 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Højde (metrisk):
320,00 mm
350,00 mm
410,00 mm
Artikelnummer. 17836426
Brand: asecos™ 40050
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE blå
  • Gitter: PE
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 52,36 tommer.
Længde (metrisk) 1330.00 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer.
Bredde (metrisk) 1330.00 mm
Højde (engelsk) 12,60 tommer.
Højde (metrisk) 320,00 mm
Dybde (engelsk) 52,36 tommer.
Dybde (metrisk) 1330.00 mm
Vægt (engelsk) 121.25 lb.
Vægt (metrisk) 55 kg