Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med galvaniseret gitter
Artikelnummer. 17876506 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Dybde (metrisk):
900,00 mm
930,00 mm
1300,00 mm
1330,00 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dybde (metrisk)
17876506 220 l 1330,00 mm
17856516 220 l 930,00 mm
17866396 440 l 1300,00 mm
17876446 520 l 900,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17876506 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40049
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE blå
  • Gitter: galvaniseret
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 52,36 tommer.
Længde (metrisk) 1330.00 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer.
Bredde (metrisk) 1330.00 mm
Højde (engelsk) 11,61 tommer.
Højde (metrisk) 295.00 mm
Dybde (engelsk) 52,36 tommer.
Dybde (metrisk) 1330,00 mm
Vægt (engelsk) 116.84 lb.
Vægt (metrisk) 53 kg