Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med galvaniseret gitter
Artikelnummer. 17876446 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Dybde (metrisk):
900,00 mm
930,00 mm
1300,00 mm
1330,00 mm
Artikelnummer. 17876446
Brand: asecos™ 39195
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE blå
  • Gitter: galvaniseret
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 137,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 520 l
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 99,21 tommer.
Længde (metrisk) 2520.00 mm
Bredde (engelsk) 99,21 tommer.
Bredde (metrisk) 2520.00 mm
Højde (engelsk) 13,78 tommer.
Højde (metrisk) 350.00 mm
Dybde (engelsk) 35,43 tommer.
Dybde (metrisk) 900,00 mm
Vægt (engelsk) 163.14 lb.
Vægt (metrisk) 74 kg