Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med galvaniseret gitter
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Dybde (metrisk):
900,00 mm
930,00 mm
1300,00 mm
1330,00 mm
Beskrivelse
- PE blå
- Gitter: galvaniseret
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Kapacitet (engelsk) | 116,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 440 l |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Malet Spildsump |
| Længde (engelsk) | 67,72 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1720.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 67,72 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1720.00 mm |
| Højde (engelsk) | 13,78 tommer. |
| Vis mere |