Få mere at vide
asecos™ PE sump palle med galvaniseret gitter
Artikelnummer. 17856516 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
440 l
520 l
Dybde (metrisk):
900,00 mm
930,00 mm
1300,00 mm
1330,00 mm
Artikelnummer. 17856516
Brand: asecos™ 40045
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Sump Pallet er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • PE blå
  • Gitter: galvaniseret
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 58,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 l
Materiale Polyethylen
Type Malet Spildsump
Længde (engelsk) 52,36 tommer.
Længde (metrisk) 1330.00 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer.
Bredde (metrisk) 1330.00 mm
Højde (engelsk) 15,16 tommer.
Højde (metrisk) 385.00 mm
Dybde (engelsk) 36,61 tommer.
Dybde (metrisk) 930,00 mm
Vægt (engelsk) 96.78 lb.
Vægt (metrisk) 43.9 kg