Få mere at vide
asecos™ PE Opbevaringsdåse med doseringshane
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Beskrivelse
- Med findoseringshane af rustfrit stål (1.4301), inkl. udluftning, PTFE tætning
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pouring Can |
| Kapacitet (engelsk) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Safe storage and dosing |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 1 |
| Bredde (engelsk) | 3,94 tommer |
| Bredde (metrisk) | 100.00 mm |
| Højde (engelsk) | 9,06 tommer. |
| Vis mere |