Få mere at vide
asecos™ PE Opbevaringsdåse med doseringshane
Artikelnummer. 17806336 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17806336 1 l
17886426 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17806336 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40095
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
PE-opbevaringsdåsen er ideel til sikker opbevaring og intern transport af væsker, såsom syrer eller lud.
  • Med findoseringshane af rustfrit stål (1.4301), inkl. udluftning, PTFE tætning
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Tekniske data
Produkttype Hældedåse
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring og dosering
Materiale Polyethylen
Mængde 1
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100.00 mm
Højde (engelsk) 9,06 tommer.
Højde (metrisk) 230.00 mm
Vægt (engelsk) 1.10 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg