Learn More
Fisherbrand™ PE Snap Cap, gennemsigtig, til hætteglas med Snap Cap
Codice prodotto. 11797607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Udvendig:
18 mm
22 mm
missing translation for 'unitSize':
Pakke med 100
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (metrisk) Udvendig missing translation for 'unitSize'
11797607 18 mm Pakke med 1000
11797617 22 mm Pakke med 1000
11510565 22 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Codice prodotto. 11797607
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • PE Snap Cap
  • Klarhed
  • Lukket top
  • Snap-hætter er nemme at påføre og nemme at fjerne, eliminerer behovet for crimp- eller afdækningsværktøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale Polyethylen
Mængde 1000
Lukkestørrelse ND18
Produkttype Snap Cap
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.