Få mere at vide
Sartorius PE Seperator Gaze
Artikelnummer. 15922480 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
58 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15922480 58 mm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15922480 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1342058K
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PE Seperator Gaze er agarmedier til kolonitælling ved membranfiltreringsmetoden eller via direkte inkubation.
  • Tids- og omkostningsbesparende
  • Overholdelse af internationale standarder og referencer
  • Konsekvent kvalitet
  • De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier.
  • Medierne er tilgængelige i to formater.
  • Agarmedier i rør er til hældning af agarplader.
  • Indholdet af et rør er tilstrækkeligt til to 90 mm eller tre 60 mm petriskåle.
  • Agarmedier på flaske er det omkostningseffektive alternativ til støbning af plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format disk
Materiale Glasfiber
Sterilitet Ikke steril
Mængde 50 Pk.
Type Glas mikrofiber filtre med bindemiddel
Diameter (engelsk) 2,3 tommer.
Diameter (metrisk) 58 mm
Egnet til formålet Certificeret kvalitet