Beskrivelse
- Stabilt, højdejusterbart PD-design.
- Beholderjusteringsmål B x D x H (mm): 350 x 400 x 500.
- Dimensioner B x D (mm): 605 x 785.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Type | IBC indeslutningsenhed |
| Længde (engelsk) | 23,82 tommer. |
| Længde (metrisk) | 605.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 23,82 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 605.00 mm |
| Dybde (engelsk) | 30,91 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 785.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 30.86 lb. |
| Vægt (metrisk) | 14 kg |