Beskrivelse
- Rack sump
- PE blå
- Gitter: galvaniseret
- Sumpkapacitet: 225 liter
- Bæreevne i kg: 800
- Ideel til vægmontering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Kapacitet (engelsk) | 59,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 225 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Sump |
| Længde (engelsk) | 105,51 tommer. |
| Længde (metrisk) | 2680.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 105,51 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 2680,00 mm |
| Højde (engelsk) | 7,48 tommer. |
| Vis mere |