Få mere at vide
asecos™ PE Rack sump med gaffeltrucklommer
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
315 l
400 l
480 l
600 l
1000 l
Beskrivelse
- Rack sump
- PE grå
- Gitter: uden
- Gaffeltrucklommer til nem transport
- Godkendt til sikker opbevaring og transport af vandforurenende stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 83,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 315 l |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Sump |
| Længde (engelsk) | 54,72 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1390.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 54,72 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1390.00 mm |
| Højde (engelsk) | 12.40 tommer. |
| Vis mere |