Få mere at vide
asecos™ PE Rack sump med gaffeltrucklommer
Artikelnummer. 17856526 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
315 l
400 l
480 l
600 l
1000 l
Artikelnummer. 17856526
Brand: asecos™ 31408
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE Rack Sump er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • Rack sump
  • PE grå
  • Gitter: uden
  • Gaffeltrucklommer til nem transport
  • Godkendt til sikker opbevaring og transport af vandforurenende stoffer
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 158,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 600 l
Materiale Polyethylen
Type Sump
Længde (engelsk) 105,51 tommer.
Længde (metrisk) 2680.00 mm
Bredde (engelsk) 105,51 tommer.
Bredde (metrisk) 2680.00 mm
Højde (engelsk) 12.40 tommer.
Højde (metrisk) 315.00 mm
Dybde (engelsk) 51,77 tommer.
Dybde (metrisk) 1315.00 mm
Vægt (engelsk) 108.03 lb.
Vægt (metrisk) 49 kg