Få mere at vide
asecos™ PE Rack sump med gaffeltrucklommer
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
315 l
400 l
480 l
600 l
1000 l
Description
- Rack sump
- PE grå
- Gitter: uden
- Gaffeltrucklommer til nem transport
- Godkendt til sikker opbevaring og transport af vandforurenende stoffer
Specifications
Specifications
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 l |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Sump |
| Længde (engelsk) | 105,51 tommer. |
| Længde (metrisk) | 2680.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 105,51 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 2680.00 mm |
| Højde (engelsk) | 19,29 tommer |
| Show More |