Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Pipettekrukke af polypropylen
Artikelnummer. 10408282
Skift visning
Diameter (metrisk):
162mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10408282 162mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10408282 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0021800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.00 DKK
    565.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.63 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Robust krukke til opbevaring af pipetter.
  • Polypropylen polstring for at undgå skårede ender
  • Krukke kan autoklaveres ved 120 °C
  • Svejset flangebase giver stabilitet
  • Tætsiddende dæksel til beskyttelse under transport
Tekniske data
Til brug med Opbevaring af pipette
Højde (metrisk) 650 mm
Diameter (metrisk) 162mm
Materiale PP krukke med PE låg
Produkttype Pipettekrukke