Få mere at vide
VITLAB™ PE/PP kemisk affaldsbortskaffelsessystem
Artikelnummer. 10090731
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10090731 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10090731 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 151594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 DKK
    1824.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.79 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 222 mm
Højde (metrisk) 560 mm
Materiale Polyethylen
Produkttype System til bortskaffelse af kemisk affald