Få mere at vide
Kartell™ Automatiske buretteskiver
Artikelnummer. 10395821
Skift visning
Diameter (metrisk):
170mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10395821 170mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10395821 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0021500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1321.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.57 DKK
    1% Slukket
På lager
Vasker Mohr buretter hurtigt og sikkert. Kartell™ Automatiske buretteskivere suger forurenet vand væk fra buretter, før de genopfyldes automatisk.
  • Polyethylenskyllemiddel påfyldes via sprøjtedyse placeret på toppen af fælgen, over sifonpunktet
  • Forurenet vand suges gennem afløb med stor diameter ved det laveste punkt af skyllemaskinen
  • Burettekurve holder buretter og minimerer brud under processen; købes separat
  • Ekstra kurve kan bruges til iblødsætning, mens du bruger skyllemiddel
  • Udløbsslange til direkte kontamineret vand fås separat
  • Foreslået grundsæt:
    • Burette skyllemiddel
    • 2 Burette kurve
    • 2 forlængerhåndtag til kurve
    • Burette krukke
Tekniske data
Til brug med Vaske Mohr Burette
Højde (metrisk) 990 mm
Diameter (metrisk) 170mm
Til brug med (applikation) Vaske Mohr buretter
Produkttype Automatisk burettevasker