Få mere at vide
Fisherbrand™ PE-stik til Shell Vial
Artikelnummer. 11824980 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11824980
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • PE Plug
  • Transparent
  • Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Polyethylene
Mængde 100
Type Plug
Lukkestørrelse ND15