Få mere at vide
Fisherbrand™ PE-stik til Shell Vial
Artikelnummer. 11804960 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11804960 12 mm Pakke med 1000
11556014 12 mm Pakke med 100
11997061 8 mm Pakke med 1000
11824980 15 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11804960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Polyethylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • PE stik
  • Klarhed
  • Snap-hætter er nemme at påføre og nemme at fjerne, eliminerer behovet for crimp- eller afdækningsværktøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polyethylen
Mængde 100
Lukkestørrelse ND12
Produkttype Prop