Få mere at vide
Fisherbrand™ PE-stik til Shell Vial
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- PE stik
- Klarhed
- Snap-hætter er nemme at påføre og nemme at fjerne, eliminerer behovet for crimp- eller afdækningsværktøjer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 100 |
| Type | Prop |
| Lukkestørrelse | ND12 |