Få mere at vide
Chemsplash PE maskinfremstillet engangsoverærmet
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
White
Beskrivelse
Engangsovertræk af polyethylen
- 15 mikron materiale
- Elastik i begge ender
- 40 x 20 cm
- Varmeforseglede sømme
- PFAS fri
Beskrivelse: Engangs-polyethylen-overærmer er lavet af 15-mikron polyethylen-materiale, elastisk i begge ender for nem pasform.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Produkttype | Generelle ærmer |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Grøn |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Elastiske ender |
| Sømtype | Svejset |
| Latex fri | Ja |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Vis mere |