Få mere at vide
Chemsplash PE maskinfremstillet engangsoverærmet
Artikelnummer. 30058310
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30058310 Blå
30058423 Hvid
30058338 Rød
30058468 Grøn
30058275 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30058310 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2527.300.999
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Engangs-polyethylen-overærmer er lavet af 15 mikron polyethylenmateriale, der er elastisk i begge ender for nem pasform.
Engangsovertræk af polyethylen
  • 15 mikron materiale
  • Elastik i begge ender
  • 40 x 20 cm
  • Varmeforseglede sømme
  • PFAS fri
Beskrivelse: Engangs-polyethylen-overærmer er lavet af 15-mikron polyethylen-materiale, elastisk i begge ender for nem pasform.
Tekniske data
Størrelse Universel
Produkttype Generelle ærmer
Materiale Polyethylen
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Lukketype Elastiske ender
Sømtype Svejset
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 16 cm