Få mere at vide
Hirschmann™ PE-LD sikkerhedsvaskeflaske
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Beskrivelse
- PE-LD
- Gul gennemskinnelig
- Med skruelåg PP
- Præget med tysk og engelsk
- Navn og kemisk formel for tilsigtet indhold, sammen med symboler, der angiver faretype iht. til bekendtgørelse om farlige stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemsigtig gul |
| Oversigt | Safety Wash Flaske med indholdsangivelse |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 12/pakke |
| Gennemsigtighed | Ja |
| Produkttype | Sikkerhedsvaskeflaske |
| Kemisk etiket | Metanol |
| Lukketype | Skruelåg |