Få mere at vide
BRAND™ LDPE grebstoppere
Artikelnummer. p-8004377 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10354061
Brand: BRAND™ 114730
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Low-density polyethylen (LDPE) BRAND™ LDPE Grip Propper bruges sammen med prøve- og sedimentationsrør. Den dobbeltringede prop forhindrer prøvelækage. Rammet kant giver let greb og håndtering.
  • Fremstillet af Low-density polyethylen (LDPE)
  • Til brug med prøve- og sedimentationsrør.
  • Dobbeltringet prop forhindrer prøvelækage.
  • Rammet kant giver let greb og håndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12 mm
Til brug med (applikation) Prøve- og sedimentationsrør
Til brug med (udstyr) BRAND™ Prøverør 114750, 114760
Mængde 1000/stk.
Størrelse 11,5 til 12 Dmm
Materiale LDPE
Produkttype Grib Stopper