Få mere at vide
BRAND™ LDPE grebstoppere
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fremstillet af Low-density polyethylen (LDPE)
- Til brug med prøve- og sedimentationsrør.
- Dobbeltringet prop forhindrer prøvelækage.
- Rammet kant giver let greb og håndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Til brug med (applikation) | Prøve- og sedimentationsrør |
| Til brug med (udstyr) | BRAND™ Prøverør 114750, 114760 |
| Mængde | 1000/stk. |
| Størrelse | 11,5 til 12 Dmm |
| Materiale | LDPE |
| Produkttype | Grib Stopper |