Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station
Artikelnummer. 17896526 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
264,2 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
17896526 264,2 gal.
1 options
Artikelnummer. 17896526 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 24150
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Station er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
  • Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Materiale Polyethylen
Type IBC Spildpalle
Længde (engelsk) 50,39 tommer.
Længde (metrisk) 1280.00 mm
Bredde (engelsk) 50,39 tommer.
Bredde (metrisk) 1280.00 mm
Højde (engelsk) 34,25 tommer.
Højde (metrisk) 870.00 mm
Dybde (engelsk) 65,35 tommer.
Dybde (metrisk) 1660.00 mm
Vægt (engelsk) 187.39 lb.
Vægt (metrisk) 85 kg