Beskrivelse
- Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
- Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
- Ideel til opbevaring af 1.000 liter IBC eller små beholdere
- 2.000 kg lasteevne pr. lagerareal afhængig af containerens egenvægt
- Ideel til opbevaring af væsker med en maksimal specifik vægt på op til 1.800 kg/m3
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Kapacitet (engelsk) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | IBC Spildpalle |
| Længde (engelsk) | 88,98 tommer. |
| Længde (metrisk) | 2260.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 88,98 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 2260.00 mm |
| Højde (engelsk) | 28,35 tommer. |
| Vis mere |