Få mere at vide
asecos™ PE IBC station med PE Grid
Artikelnummer. 17846576 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17846576 1000 l
1 options
Artikelnummer. 17846576 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 24154
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
PE IBC Station er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
  • Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 l
Materiale Polyethylen
Type IBC Spildpalle
Længde (engelsk) 50,39 tommer.
Længde (metrisk) 1280.00 mm
Bredde (engelsk) 50,39 tommer.
Bredde (metrisk) 1280.00 mm
Højde (engelsk) 35,24 tommer.
Højde (metrisk) 895.00 mm
Dybde (engelsk) 65,35 tommer.
Dybde (metrisk) 1660.00 mm
Vægt (engelsk) 310.85 lb.
Vægt (metrisk) 141 kg