Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station med galvaniseret gitter
Artikelnummer. p-200003715 Shop alle asecos produkter
Bredde (metrisk):
1370,00 mm
2530,00 mm
Artikelnummer. 17836486
Brand: asecos™ 38647
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Station er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • Komplet korrosionsbeskyttelse
  • Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
  • Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Materiale Polyethylen
Type IBC Spildpalle
Længde (engelsk) 53,94 tommer.
Længde (metrisk) 1370.00 mm
Bredde (engelsk) 53,94 tommer.
Bredde (metrisk) 1370,00 mm
Højde (engelsk) 27,17 tommer.
Højde (metrisk) 690.00 mm
Dybde (engelsk) 77,95 tommer.
Dybde (metrisk) 1980.00 mm
Vægt (engelsk) 304.23 lb.
Vægt (metrisk) 138 kg