Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station med galvaniseret gitter
Artikelnummer. 17896346 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
1370,00 mm
2530,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17896346 2530,00 mm
17836486 1370,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17896346 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 38649
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
PE IBC Station er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • Komplet korrosionsbeskyttelse
  • Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
  • Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Materiale Polyethylen
Type IBC Spildpalle
Længde (engelsk) 99,61 tommer.
Længde (metrisk) 2530.00 mm
Bredde (engelsk) 99,61 tommer.
Bredde (metrisk) 2530,00 mm
Højde (engelsk) 22,83 tommer.
Højde (metrisk) 580.00 mm
Dybde (engelsk) 51,97 tommer.
Dybde (metrisk) 1320.00 mm
Vægt (engelsk) 390.21 lb.
Vægt (metrisk) 177 kg