Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station med galvaniseret gitter
Shop alle asecos produkter
Bredde (metrisk):
1370,00 mm
2530,00 mm
Beskrivelse
- Komplet korrosionsbeskyttelse
- Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
- Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Kapacitet (engelsk) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | IBC Spildpalle |
| Længde (engelsk) | 53,94 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1370.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 53,94 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1370,00 mm |
| Højde (engelsk) | 27,17 tommer. |
| Vis mere |