Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station med påfyldningsområde, uden lagerniveau
Artikelnummer. 17896456 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17896456 1280,00 mm
17886496 2460,00 mm
17846496 3640,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17896456 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 24155
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Sation er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
  • Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Materiale Polyethylen
Type IBC Spildpalle
Længde (engelsk) 50,39 tommer.
Længde (metrisk) 1280.00 mm
Bredde (engelsk) 50,39 tommer.
Bredde (metrisk) 1280,00 mm
Højde (engelsk) 33,86 tommer.
Højde (metrisk) 860.00 mm
Dybde (engelsk) 75,20 tommer.
Dybde (metrisk) 1910.00 mm
Vægt (engelsk) 191.80 lb.
Vægt (metrisk) 87 kg