Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station med påfyldningsområde og PE-net
Artikelnummer. 17826496 Shop alle asecos produkter
Bredde (metrisk):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Artikelnummer. 17826496
Brand: asecos™ 24157
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Station er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
  • Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Materiale Polyethylen
Type IBC Spildpalle
Længde (engelsk) 50,39 tommer.
Længde (metrisk) 1280.00 mm
Bredde (engelsk) 50,39 tommer.
Bredde (metrisk) 1280,00 mm
Højde (engelsk) 34,84 tommer.
Højde (metrisk) 885.00 mm
Dybde (engelsk) 75,20 tommer.
Dybde (metrisk) 1910.00 mm
Vægt (engelsk) 315.26 lb.
Vægt (metrisk) 143 kg