Få mere at vide
asecos™ PE IBC Station med påfyldningsområde og galvaniseret gitter
Artikelnummer. 17826386 Shop alle asecos produkter
Bredde (metrisk):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Artikelnummer. 17826386
Brand: asecos™ 24156
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Station er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer.
  • Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
  • Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Materiale Polyethylen
Type IBC Spildpalle
Længde (engelsk) 50,39 tommer.
Længde (metrisk) 1280.00 mm
Bredde (engelsk) 50,39 tommer.
Bredde (metrisk) 1280,00 mm
Højde (engelsk) 33,86 tommer.
Højde (metrisk) 860.00 mm
Dybde (engelsk) 75,20 tommer.
Dybde (metrisk) 1910.00 mm
Vægt (engelsk) 253.53 lb.
Vægt (metrisk) 115 kg