Beskrivelse
- Meget modstandsdygtig over for olie, syre, alkali osv.
- Nem og sikker intern transport af den tomme sump med gaffeltruck
- Integreret opbevaringsbeslag i polyethylen med opadvendte kanter for at forhindre IBC i at glide
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Kapacitet (engelsk) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | IBC Spildpalle |
| Længde (engelsk) | 54,33 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1380.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 54,33 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1380.00 mm |
| Højde (engelsk) | 29,92 tommer. |
| Vis mere |